Tlačiť
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Guaiazulene
120200100 120200250
ACRO120200100EA 64.58 EUR
ACRO120200100 ACRO120200250
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene 99%
7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene
Vzorec: C₁₅H₁₈
Teplota varu: 153 °C (7Torr)
Teplota tavenia: 29…31 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003811
Číslo CAS: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %