Tlačiť
4-Methylmorfolin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: NMM, N-Methylmorpholine
M-Clarity™ quality level = MQ200
67870-1L 67870-250ML
SIAL67870-1LEA 117.13 EUR
SIAL67870-1L SIAL67870-250ML
4-Methylmorfolin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorfolin
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 115 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006175
Číslo CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
OSN: 2535
ADR: 3,II