Tlačiť
4-Methylmorfolin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: NMM, N-Methylmorpholine
A12158.0F A12158.AE A12158.AP
A12158.0FEA 290.81 EUR
A12158.0F A12158.AE A12158.AP
4-Methylmorfolin ≥99%
4-Methylmorfolin
Purity: 99% CAS No.: 109-02-4 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Flash Point: 14°(57°F) Physical Form: Liquid Density: 0.920 Refractive Index: 1.4355 Appearance: Colourless Odour: Amine-like pH: 10.6 Melting Point: -65° Boiling Point: 116-118° Beilstein Reference: 102719 Merck Reference: 14,6277 UN No.: 2535 MDL No.: MFCD00006175
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 116…118 °C
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,920
Teplota vzplanutia: 14 °C (57 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006175
Číslo CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
OSN: 2535
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6277