Tlačiť
4-Ethylmorpholine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
149401000 149405000 149400025
ACRO149401000EA 31.29 EUR
ACRO149401000 ACRO149405000 ACRO149400025
4-Ethylmorpholine 99%
4-Ethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Teplota varu: 139 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006177
Číslo CAS: 100-74-3
EINECS: 202-885-0
OSN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)