Tlačiť

Morfolin, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

252360-100ML 252360-1L 252360-5ML
SIAL252360-100MLEA 39.83 EUR
SIAL252360-100ML SIAL252360-1L SIAL252360-5ML
Morfolin, Sigma-Aldrich®
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
Teplota varu: 128,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005972
Číslo CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
OSN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR