Tlačiť
Morfolin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
134236-100ML 134236-2.5L 134236-500ML
SIAL134236-100MLEA 42.12 EUR
SIAL134236-100ML SIAL134236-2.5L SIAL134236-500ML
Morfolin, Sigma-Aldrich®
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
Teplota varu: 128,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005972
Číslo CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
OSN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM