Tlačiť
Morfolin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.2500
8.06127.0100EA 30.89 EUR
8.06127.0100 8.06127.0500 8.06127.1000 8.06127.2500
Morfolin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
Teplota varu: 128,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005972
Číslo CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
OSN: 2054
ADR: 8 (3),I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 87.12 g/mol
Boiling Point 128 - 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (20 °C)
Flash Point 32 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 10.6 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 275 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material