Morfolin ≥99.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
31984.36
31984.57
31984.36EA
78.22
EUR
31984.36
31984.57
Morfolin ≥99.0% ACS
Morfolin
Purity: 99.0% min
CAS No.: 110-91-8
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.007
Refractive Index: 1.4540
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Melting Point: -5°
Boiling Point: 129°
Beilstein Reference: 102549
Merck Reference: 14,6277
UN No.: 2054
MDL No.: MFCD00005972
Vzorec:
C₄H₉NO Teplota varu: 129 °C Teplota tavenia: –5 °C Hustota: 1,007 Teplota vzplanutia: 35 °C (95 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005972 Číslo CAS: 110-91-8 EINECS: 203-815-1 OSN: 2054 ADR: 8,I Merck Index: 14,6277 |