Tlačiť
Morfolin 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
158680010 158680025 158680050 158680100
ACRO158680010EA 73 EUR
ACRO158680010 ACRO158680025 ACRO158680050 ACRO158680100
Morfolin 99+%, extra pure
Morfolin
Vzorec: C₄H₉NO
Teplota varu: 126…130 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005972
Číslo CAS: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
OSN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Insoluble matter ≤0.01 %