Tlačiť
Cykloheximid
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A0879.0001 A0879.0005 A0879.0025
A0879.0001EA 84.64 EUR
A0879.0001 A0879.0005 A0879.0025
Cykloheximid
Cykloheximid
Vzorec: C₁₅H₂₃NO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082346
Číslo CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM