Tlačiť
4-Methylpiperidine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127511000 127515000 127510025
ACRO127511000EA 48.07 EUR
ACRO127511000 ACRO127515000 ACRO127510025
4-Methylpiperidine 99%
4-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
Mw: 99.18
Teplota varu: 122 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 4…5 °C
Hustota: 0.84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 13 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006005
Číslo CAS: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
OSN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %