Tlačiť
3-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M73001-100G M73001-5G
SIALM73001-100GEA 98.68 EUR
SIALM73001-100G SIALM73001-5G
3-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich®
3-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
Teplota varu: 125 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 0,8635 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00005994
Číslo CAS: 626-56-2
EINECS: 210-953-6