Tlačiť
2-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
478059-10G 478059-2G
SIAL478059-10GEA 482.55 EUR
SIAL478059-10G SIAL478059-2G
2-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
Číslo MDL: MFCD00014491
Číslo CAS: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
OSN: 2924
ADR: 3,II