Tlačiť
2-Methylpyrrolidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
365390020 365390100
ACRO365390020EA 164.06 EUR
ACRO365390020 ACRO365390100
2-Methylpyrrolidine 98%
2-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
Teplota varu: 98…100 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Teplota vzplanutia: 2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014491
Číslo CAS: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
OSN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %