Tlačiť
2-Methylpiperidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L02567.AE L02567.AP
L02567.AEEA 55.76 EUR
L02567.AE L02567.AP
2-Methylpiperidine ≥98%
2-Methylpiperidine
Purity: 98+% CAS No.: 109-05-7 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4470 Odour: Amine-like Melting Point: -4° Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 79804 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005982
Vzorec: C₆H₁₃N
Teplota varu: 118…119 °C
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 0,842
Teplota vzplanutia: 8 °C (46 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005982
Číslo CAS: 109-05-7
EINECS: 203-642-1
ADR: 3,II