Tlačiť
1-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Methylpyrrolidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
M79204-100ML M79204-500ML M79204-5ML
SIALM79204-100MLEA 42.52 EUR
SIALM79204-100ML SIALM79204-500ML SIALM79204-5ML
1-Methylpyrrolidine, Sigma-Aldrich®
1-Methylpyrrolidine
Vzorec: C₅H₁₁N
Teplota varu: 80 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –76 °C
Hustota: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003173
Číslo CAS: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
OSN: 3286
ADR: 3,II