1-Methylpyrrolidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Methylpyrrolidine
B23799.22
B23799.36
B23799.22EA
44.52
EUR
B23799.22
B23799.36
1-Methylpyrrolidine ≥98%
1-Methylpyrrolidine
Purity: 98%
CAS No.: 120-94-5
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: -18°(0°F)
Refractive Index: 1.4247
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: -90°
Boiling Point: 80-81°
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00003173
Vzorec:
C₅H₁₁N Mw: 85.15 Teplota varu: 80…81 °C Teplota tavenia: –90 °C Hustota: 0.799 Teplota vzplanutia: –18 °C (0 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003173 Číslo CAS: 120-94-5 EINECS: 204-438-5 OSN: 3286 ADR: 3 II |