1-Methylpyrrolidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Methylpyrrolidine
127611000
127615000
127610025
ACRO127611000EA
54.15
EUR
ACRO127611000
ACRO127615000
ACRO127610025
1-Methylpyrrolidine 98%
1-Methylpyrrolidine
Vzorec:
C₅H₁₁N Teplota varu: 80…81 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –90 °C Hustota: 0,819 g/cm³ Teplota vzplanutia: –21 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003173 Číslo CAS: 120-94-5 EINECS: 204-438-5 OSN: 3286 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |