Tlačiť
1-Methylpiperidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methylpiperidine
L03398.09 L03398.22 L03398.36
L03398.09EA 34.98 EUR
L03398.09 L03398.22 L03398.36
1-Methylpiperidine ≥99%
1-Methylpiperidine
Purity: 99% CAS No.: 626-67-5 Molecular Formula: C6H13N Formula Weight: 99.18 Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4378 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: -50° Boiling Point: 105-107° Beilstein Reference: 1073 UN No.: 2399 MDL No.: MFCD00006491
Vzorec: C₆H₁₃N
Teplota varu: 105…107 °C
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 0,816
Teplota vzplanutia: 3 °C (37 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006491
Číslo CAS: 626-67-5
EINECS: 210-959-9
OSN: 2399
ADR: 3,II