Tlačiť
1-methyl-2-pyrolidon, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
78769-10ML-F 78769-5ML-F
78769-10ML-FEA 152.61 EUR
78769-10ML-F 78769-5ML-F
1-methyl-2-pyrolidon, Supelco®
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
Mw: 99.13
Teplota varu: 202
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003193
Číslo CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7638e84108b0fe41b93f92fecb8603220f18d67&vid=acfc9359effd8a8ee9ff048837591cbc6e72407e&prid=web&clid=SAPDAM