Tlačiť
1-methyl-2-pyrolidon ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
25675.294EA 28.92 EUR
25675.294 25675.465
1-methyl-2-pyrolidon ≥99%, TECHNICAL
1-methyl-2-pyrolidon
Vzorec: C₅H₉NO
Teplota varu: 202 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003193
Číslo CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
REACH: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test