Tlačiť
1-methyl-2-pyrolidon ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
A12260.0C A12260.0E A12260.36
A12260.0CEA 380.26 EUR
A12260.0C A12260.0E A12260.36
1-methyl-2-pyrolidon ≥99%
1-methyl-2-pyrolidon
Purity: 99+% CAS No.: 872-50-4 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 86°(187°F) Refractive Index: 1.4705 Odour: Amine-like Melting Point: -24° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 106420 Merck Reference: 14,6117 MDL No.: MFCD00003193
Vzorec: C₅H₉NO
Teplota varu: 204 °C
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1,033
Teplota vzplanutia: 86 °C (187 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003193
Číslo CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 14,6117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM