1-methyl-2-pyrolidon ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
A12260.0C
A12260.0E
A12260.36
A12260.0CEA
380.26
EUR
A12260.0C
A12260.0E
A12260.36
1-methyl-2-pyrolidon ≥99%
1-methyl-2-pyrolidon
Purity: 99+%
CAS No.: 872-50-4
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.4705
Odour: Amine-like
Melting Point: -24°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 106420
Merck Reference: 14,6117
MDL No.: MFCD00003193
Vzorec:
C₅H₉NO Teplota varu: 204 °C Teplota tavenia: –24 °C Hustota: 1,033 Teplota vzplanutia: 86 °C (187 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003193 Číslo CAS: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 14,6117 |