Tlačiť
1-Ethyl-2-pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
146358-500G 146358-100G
SIAL146358-500GEA 486.96 EUR
SIAL146358-500G SIAL146358-100G
1-Ethyl-2-pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
Mw: 113.16
Teplota varu: 97
Hustota: 0.9979 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003199
Číslo CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6