1-Ethyl-2-pyrrolidone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24548.14
B24548.22
B24548.36
B24548.14EA
59.37
EUR
B24548.14
B24548.22
B24548.36
1-Ethyl-2-pyrrolidone ≥98%
1-Ethyl-2-pyrrolidone
Purity: 98%
CAS No.: 2687-91-4
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 96-98°/20mm
MDL No.: MFCD00003199
Vzorec:
C₆H₁₁NO Teplota varu: 96…98 °C (20 mmHg) Hustota: 0,992 Teplota vzplanutia: 76 °C (169 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003199 Číslo CAS: 2687-91-4 EINECS: 220-250-6 |