Tlačiť
1-Ethyl-2-pyrrolidone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Ethyl-2-pyrrolidinone, N-Ethyl-2-pyrrolidone, 1-Ethylpyrrolidin-2-one
163930250 163931000 163935000
ACRO163930250EA 62.98 EUR
ACRO163930250 ACRO163931000 ACRO163935000
1-Ethyl-2-pyrrolidone 98%
1-Ethyl-2-pyrrolidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
Teplota varu: 212,5 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –75 °C
Hustota: 0,998 g/cm³
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003199
Číslo CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %