Tlačiť
Pyrolidin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
P73803-100ML P73803-2.5L P73803-500ML P73803-5ML
SIALP73803-100MLEA 37.26 EUR
SIALP73803-100ML SIALP73803-2.5L SIALP73803-500ML SIALP73803-5ML
Pyrolidin, Sigma-Aldrich®
Pyrolidin
Vzorec: C₄H₉N
Teplota varu: 87 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005249
Číslo CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
OSN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199