Tlačiť
Pyrolidin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
394238-100ML 394238-1L
SIAL394238-100MLEA 90.25 EUR
SIAL394238-100ML SIAL394238-1L
Pyrolidin, Sigma-Aldrich®
Pyrolidin
Vzorec: C₄H₉N
Teplota varu: 87 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005249
Číslo CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
OSN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199