Tlačiť
Pyrolidin 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132081000 132082500 132080010 132080025
ACRO132081000EA 42.12 EUR
ACRO132081000 ACRO132082500 ACRO132080010 ACRO132080025
Pyrolidin 99+%
Pyrolidin
Vzorec: C₄H₉N
Teplota varu: 86…88 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Teplota vzplanutia: 3 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005249
Číslo CAS: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
OSN: 1922
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08199
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA