Tlačiť
N-Hydroxysuccinimide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
M-Clarity™ quality level = MQ200
56480-100G 56480-1KG 56480-25G
SIAL56480-100GEA 185.72 EUR
SIAL56480-100G SIAL56480-1KG SIAL56480-25G
N-Hydroxysuccinimide, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxysuccinimide
Vzorec: C₄H₅NO₃
Teplota varu: 363 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 93…95 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005516
Číslo CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3