N-Hydroxysuccinimide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
A10312.14
A10312.22
A10312.36
A10312.14EA
48.54
EUR
A10312.14
A10312.22
A10312.36
N-Hydroxysuccinimide ≥98%
N-Hydroxysuccinimide
Purity: 98+%
CAS No.: 6066-82-6
Molecular Formula: C4H5NO3
Formula Weight: 115.09
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 113913
Vzorec:
C₄H₅NO₃ Teplota varu: 363 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 94…99 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005516 Číslo CAS: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |