Tlačiť
Succinimide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07971.0250 8.07971.1000
8.07971.0250EA 62.98 EUR
8.07971.0250 8.07971.1000
Succinimide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Succinimide
Vzorec: C₄H₅NO₂
Teplota varu: 285 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 121…124 °C
Hustota: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005495
Číslo CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 12,09040
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 99.08 g/mol
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 201 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (200 g/l, H2O)
Hill Formula C4H5NO2