Tlačiť
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
83300-1L 83300-250ML
SIAL83300-1LEA 101.89 EUR
SIAL83300-1L SIAL83300-250ML
2-Pyrrolidone, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 24…26 °C
Hustota: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005270
Číslo CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200