Tlačiť
2-Pyrrolidone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyrrolidin-2-one
132112500 132115000 132110025
ACRO132112500EA 47.73 EUR
ACRO132112500 ACRO132115000 ACRO132110025
2-Pyrrolidone 99%
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
Teplota varu: 250 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 25,5 °C
Hustota: 1,103 g/cm³
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005270
Číslo CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting mass (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %