Tlačiť
2-Piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
V209-100G V209-25G
SIALV209-100GEA 339.75 EUR
SIALV209-100G SIALV209-25G
2-Piperidone, Sigma-Aldrich®
2-Piperidone
Vzorec: C₅H₉NO
Teplota varu: 256 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 35…38 °C
Hustota: 1,073 g/cm³ (40 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006037
Číslo CAS: 675-20-7
EINECS: 211-622-9