Tlačiť
2-Piperidone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
A12271.14 A12271.22
A12271.14EA 93.06 EUR
A12271.14 A12271.22
2-Piperidone ≥98%
2-Piperidone
Purity: 98+% CAS No.: 675-20-7 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 147°(296°F) Melting Point: 35-39° Boiling Point: 255-257° Beilstein Reference: 106434 MDL No.: MFCD00006037
Vzorec: C₅H₉NO
Teplota varu: 255…257 °C
Teplota tavenia: 35…39 °C
Hustota: 1,073 g/cm³ (40 °C)
Teplota vzplanutia: 147 °C (296 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006037
Číslo CAS: 675-20-7
EINECS: 211-622-9