Tlačiť
N-Bromsukcinimid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B81255-100G B81255-1KG B81255-500G B81255-250G B81255-5G
SIALB81255-100GEA 61.77 EUR
SIALB81255-100G SIALB81255-1KG SIALB81255-500G SIALB81255-250G SIALB81255-5G
N-Bromsukcinimid, Sigma-Aldrich®
N-Bromsukcinimid
Vzorec: C₄H₄BrNO₂
Teplota varu: 339 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 174…179 °C
Hustota: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005510
Číslo CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01423