N-Bromsukcinimid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 128-08-5
Molecular Formula: C4H4BrNO2
Formula Weight: 177.99
Odour: Pungent
Melting Point: 175-180° dec.
Beilstein Reference: 113916
Merck Reference: 14,1438
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005510
Allylic bromination reagent. Cleaves peptides at tryptophyl residues
Vzorec:
C₄H₄BrNO₂ Teplota varu: 339 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 175…180 °C (rozkl.) Hustota: 2,098 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005510 Číslo CAS: 128-08-5 EINECS: 204-877-2 OSN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,1438 |