Tlačiť
N-Bromsukcinimid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
107450010 107450100 107451000 107455000 107450050
ACRO107450010EA 249.5 EUR
ACRO107450010 ACRO107450100 ACRO107451000 ACRO107455000 ACRO107450050
N-Bromsukcinimid 99%
N-Bromsukcinimid
Vzorec: C₄H₄BrNO₂
Teplota varu: 339 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 175…178 °C (rozkl.)
Hustota: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005510
Číslo CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
OSN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01423
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %