Tlačiť
Quinuclidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
M-Clarity™ quality level = MQ100
197602-10G 197602-1G
SIAL197602-10GEA 1190.07 EUR
SIAL197602-10G SIAL197602-1G
Quinuclidine, Sigma-Aldrich®
Quinuclidine
Vzorec: C₇H₁₃N
Mw: 111.19
Teplota varu: 150
Hustota: 1.025 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006690
Číslo CAS: 100-76-5
EINECS: 202-887-1
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08265