Tlačiť
Antracen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
141062-100G 141062-25G 141062-1G
SIAL141062-100GEA 240.27 EUR
SIAL141062-100G SIAL141062-25G SIAL141062-1G
Antracen, Sigma-Aldrich®
Antracen
Vzorec: C₁₄H₁₀
Teplota varu: 340 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 111…112 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 121 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001240
Číslo CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
Merck Index: 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM