Tlačiť
3-Cyclopentylpropyne, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (2-Propinyl)cyclopentan, (2-Propynyl)cyclopentane
M-Clarity™ quality level = MQ100
632074-1G 632074-5G
SIAL632074-1GEA 88.65 EUR
SIAL632074-1G SIAL632074-5G
3-Cyclopentylpropyne, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopentylpropyne
Vzorec: C₈H₁₂
Mw: 108.18
Teplota varu: 132
Hustota: 0.827 g/cm³ (24.5 °C)
Číslo MDL: MFCD00041559
Číslo CAS: 116279-08-4