3-Cyclohexylpropyne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2-Propynyl)cyclohexane, (2-Propinyl)cyclohexan, Prop-2-yn-1-ylcyclohexane
B20505.03
B20505.06
B20505.03EA
54.15
EUR
B20505.03
B20505.06
3-Cyclohexylpropyne ≥97%
3-Cyclohexylpropyne
Purity: 97%
CAS No.: 17715-00-3
Molecular Formula: C9H14
Formula Weight: 122.21
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 1849402
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041562
Vzorec:
C₉H₁₄ Teplota varu: 157…158 °C Hustota: 0,845 Teplota vzplanutia: 35 °C (95 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041562 Číslo CAS: 17715-00-3 OSN: 3295 ADR: 3,III |