4-Methyl-1-pentyne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L05537.03
L05537.06
L05537.03EA
67.39
EUR
L05537.03
L05537.06
4-Methyl-1-pentyne ≥97%
4-Methyl-1-pentyne
Purity: 97%
CAS No.: 7154-75-8
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2C≡CH
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.3930
Boiling Point: 61-62°
Beilstein Reference: 1731077
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039857
Vzorec:
C₆H₁₀ Teplota varu: 61…62 °C Teplota tavenia: –110,3 °C Hustota: 0,698 Teplota vzplanutia: –24 °C (–11 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039857 Číslo CAS: 7154-75-8 OSN: 3295 ADR: 3,II |