Tlačiť
3,3-Dimethyl-1-butyne, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3-Dimethylbutyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
244392-25G 244392-5G
SIAL244392-25GEA 414.36 EUR
SIAL244392-25G SIAL244392-5G
3,3-Dimethyl-1-butyne, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-1-butyne
Vzorec: C₆H₁₀
Teplota varu: 38 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –78,2 °C
Hustota: 1,0003 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008852
Číslo CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
OSN: 3295
ADR: 3,II