Tlačiť
2-Methyl-3-butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
129763-100ML 129763-1L 129763-250ML
SIAL129763-100MLEA 42.12 EUR
SIAL129763-100ML SIAL129763-1L SIAL129763-250ML
2-Methyl-3-butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 104 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004467
Číslo CAS: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
OSN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06113