Tlačiť
3-Chloro-3-methyl-1-butyne 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378010010 378010050 378010250
ACRO378010010EA 43.32 EUR
ACRO378010010 ACRO378010050 ACRO378010250
3-Chloro-3-methyl-1-butyne 96%
3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Vzorec: C₅H₇Cl
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00190221
Číslo CAS: 1111-97-3
EINECS: 214-188-9
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %