Tlačiť
2-Butyne-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
MQ200
B103209-100G B103209-1KG B103209-500G
SIALB103209-100GEA 33.05 EUR
SIALB103209-100G SIALB103209-1KG SIALB103209-500G
2-Butyne-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
2-Butyne-1,4-diol
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09
Teplota varu: 238
Teplota tavenia: 55…58 °C
Hustota: 1.1001 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 142
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002915
Číslo CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
OSN: 2716
ADR: 6.1 III