Tlačiť
2-Butyne-1,4-diol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01537.0100 8.01537.0500
8.01537.0100EA 36.9 EUR
8.01537.0100 8.01537.0500
2-Butyne-1,4-diol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Butyne-1,4-diol
Vzorec: C₄H₆O₂
Teplota varu: 238 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…58 °C
Hustota: 1,1001 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002915
Číslo CAS: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
OSN: 2716
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 3740 g/l (25 °C)
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 125 - 127 °C (3 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7.5 (100 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 410 °C
Synonyms 1,4-Dimethoxyacetylene
Hill Formula C4H6O2