2-Butyne-1,4-diol 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,4-Dihydroxy-2-butyne, But-2-yne-1,4-diol
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
A14539.0BEA
110.96
EUR
A14539.0B
A14539.0I
A14539.30
2-Butyne-1,4-diol 98
2-Butyne-1,4-diol
Purity: 98+%
CAS No.: 110-65-6
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 194°/100mm
Beilstein Reference: 1071237
UN No.: 2716
MDL No.: MFCD00002915
Vzorec:
C₄H₆O₂ Mw: 86.09 Teplota varu: 194 °C (100 mmHg) Teplota tavenia: 54…58 °C Hustota: 1.1001 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 152 °C (305 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002915 Číslo CAS: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 OSN: 2716 ADR: 6.1 III |